Tisk…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 2480 CZK
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Bod tání: 170…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094500
CAS číslo: 214917-68-7