Tisk…
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8320-25G
APOSPC8320-25GEA 4040 CZK
APOSPC8320-25G
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236214
CAS číslo: 176793-04-7