Tisk…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-3,5-difluorophenol
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 1660 CZK
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094499
CAS číslo: 123843-57-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III