Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 1580 CZK
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094498
CAS číslo: 123843-66-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III