Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8313-10G PC8313-1G PC8313-5G
APOSPC8313-10GEA 5690 CZK
APOSPC8313-10G APOSPC8313-1G APOSPC8313-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094495
CAS číslo: 125369-56-4
UN: 3265
ADR: 8,III