Tisk…
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8305-1G PC8305-250MG
APOSPC8305-1GEA 22720 CZK
APOSPC8305-1G APOSPC8305-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862081
CAS číslo: 105252-95-7