Tisk…
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 622 CZK
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Vzorec: C₅H₄F₂N₂
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862101
CAS číslo: 159783-22-9