Tisk…
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 4770 CZK
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₂
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083529
CAS číslo: 152152-19-7