Tisk…
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8256-1G PC8256-5G
APOSPC8256-1GEA 622 CZK
APOSPC8256-1G APOSPC8256-5G
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216521
CAS číslo: 212755-76-5