4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
PC8253-25G
PC8253-5G
PC8253-1G
APOSPC8253-25GEA
8700
CZK
APOSPC8253-25G
APOSPC8253-5G
APOSPC8253-1G
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂S MW: 236.208 g/mol Bod tání: 114…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236351 CAS číslo: 243977-23-3 |