Tisk…
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 52570 CZK
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄F₃NO₂S
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203137
CAS číslo: 243977-22-2