Tisk…
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 3580 CZK
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Bod tání: 137…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094467
CAS číslo: 537033-55-9