Tisk…
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8240-1G PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA 2070 CZK
APOSPC8240-1G APOSPC8240-5G
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₁FN₂O₃
MW: 226,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03138381
CAS číslo: 2689-39-6