Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC8239-1G PC8239-25G
APOSPC8239-1GEA 0 CZK
APOSPC8239-1G APOSPC8239-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02
Bod tání: 76…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094461
CAS číslo: 162744-59-4