Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 622 CZK
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Bod tání: 68…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094460
CAS číslo: 252004-45-8