Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 1080 CZK
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Bod tání: 76…81 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094459
CAS číslo: 537013-51-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III