6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G
PC8235-5G
PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA
705
CZK
APOSPC8235-1G
APOSPC8235-5G
APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Vzorec:
C₉H₆FNO MW: 163.1485 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00269610 CAS číslo: 391-78-6 |