Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 1700 CZK
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Bod tání: 173…174 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055370
CAS číslo: 1006-41-3