Tisk…
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
PC8233-1G PC8233-250MG PC8233-5G PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA 1950 CZK
APOSPC8233-1G APOSPC8233-250MG APOSPC8233-5G APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094458
CAS číslo: 163839-73-4