4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC8231-5G
PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA
787
CZK
APOSPC8231-5G
APOSPC8231-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇ClF₃N Bod varu: 100…104 °C/12mmHg Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190124 CAS číslo: 62039-92-3 |