Tisk…
4-(Trifluoromethyl)anisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 910 CZK
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Bod varu: 166…170 °C
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,2445 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094456
CAS číslo: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3,III