Tisk…
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dichloro-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
PC8222-25G PC8222-5G
APOSPC8222-25GEA 7480 CZK
APOSPC8222-25G APOSPC8222-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane 98%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
Vzorec: ClF₂CCClFOCF₃
MW: 236,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464450
CAS číslo: 2356-53-8