3-Fluoro-p-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
PC8221-1G
PC8221-25G
PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA
622
CZK
APOSPC8221-1G
APOSPC8221-25G
APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-cresol
3-Fluoro-p-cresol
Vzorec:
C₇H₇FO MW: 126.13 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143164 CAS číslo: 452-78-8 UN: 3265 ADR: 8 III |