Tisk…
5-Fluoro-2-methylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 4100 CZK
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluoro-2-methylanisole
5-Fluoro-2-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673008
CAS číslo: 95729-22-9