Tisk…
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 3380 CZK
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143163
CAS číslo: 405-06-1