Tisk…
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 1240 CZK
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Bod varu: 135 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060646
CAS číslo: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III