Tisk…
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 10150 CZK
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426,08 g/mol
Bod tání: 142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061398
CAS číslo: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III