Tisk…
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluor-2-hydroxyanisole
PC8212-100G PC8212-25G PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA 8400 CZK
APOSPC8212-100G APOSPC8212-25G APOSPC8212-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143459
CAS číslo: 72955-97-6
UN: 3265
ADR: 8,III