Tisk…

2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyanisole

PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 1450 CZK
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
2-Fluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Bod varu: 94 °C/3,75mmHg
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070796
CAS číslo: 167683-93-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR