Tisk…
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 622 CZK
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142921
CAS číslo: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III