Tisk…
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8209-25G PC8209-5G PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA 2690 CZK
APOSPC8209-25G APOSPC8209-5G APOSPC8209-100G
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673010
CAS číslo: 395-82-4