Tisk…
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8208-1G PC8208-250MG PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA 827 CZK
APOSPC8208-1G APOSPC8208-250MG APOSPC8208-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272566
CAS číslo: 367-83-9