2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8207-25G
PC8207-5G
PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA
2780
CZK
APOSPC8207-25G
APOSPC8207-5G
APOSPC8207-100G
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₇FO₃ Bod tání: 193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00509373 CAS číslo: 394-42-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...