5-Fluoro-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8205-5G
PC8205-1G
PC8205-25G
APOSPC8205-5GEA
662
CZK
APOSPC8205-5G
APOSPC8205-1G
APOSPC8205-25G
5-Fluoro-o-anisidine 98%
5-Fluoro-o-anisidine
Vzorec:
C₇H₈FNO Bod varu: 90 °C/0,76mmHg Bod tání: 3 °C Hustota: 1,1981 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077537 CAS číslo: 1978-39-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |