Tisk…
3-Fluoro-p-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 953 CZK
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anisidine
3-Fluoro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Bod varu: 135 °C/18mmHg
Bod tání: 80…84 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075040
CAS číslo: 366-99-4