Tisk…
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8191-10G PC8191-25G PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA 3310 CZK
APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Bod tání: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143236
CAS číslo: 119396-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III