Tisk…
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8186-1G PC8186-5G
APOSPC8186-1GEA 1450 CZK
APOSPC8186-1G APOSPC8186-5G
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₆F₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143199
CAS číslo: 1662-21-1