Tisk…
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 622 CZK
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Bod tání: 41…43 °C
Hustota: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070789
CAS číslo: 203059-80-7