4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8182-5G
PC8182-10G
PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA
2280
CZK
APOSPC8182-5G
APOSPC8182-10G
APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃Cl₂FO₂ MW: 209.0019 g/mol Bod tání: 148…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672988 CAS číslo: 289039-49-2 |