Tisk…
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 5890 CZK
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142845
CAS číslo: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III