Tisk…
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 7940 CZK
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₂
MW: 182,98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142519
CAS číslo: 36556-37-3