Tisk…
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8178-25G PC8178-5G
APOSPC8178-25GEA 3310 CZK
APOSPC8178-25G APOSPC8178-5G
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143234
CAS číslo: 202982-77-2