6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8174-250MG
PC8174-100MG
APOSPC8174-250MGEA
8070
CZK
APOSPC8174-250MG
APOSPC8174-100MG
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Vzorec:
C₁₀H₅Cl₂F₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09801054 CAS číslo: 143309-87-9 |