Tisk…
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8172-25G PC8172-5G
APOSPC8172-25GEA 8600 CZK
APOSPC8172-25G APOSPC8172-5G
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₅Br₂FO
MW: 283.92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042231
CAS číslo: 443-41-4