Tisk…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1-propanone, 3'-Chloro-4'-fluoropropiophenone
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 4730 CZK
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Vzorec: C₉H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143013
CAS číslo: 194943-82-3