Tisk…
3-Chlor-5-fluorfenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8165-1G PC8165-5G PC8165-25G
APOSPC8165-1GEA 622 CZK
APOSPC8165-1G APOSPC8165-5G APOSPC8165-25G
3-Chlor-5-fluorfenol 98%
3-Chlor-5-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042212
CAS číslo: 202982-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III