Tisk…
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 1620 CZK
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
MW: 256.4400 g/mol
Bod varu: 214 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672963
CAS číslo: 116272-42-5