Tisk…
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 3870 CZK
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Bod tání: 241…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143294
CAS číslo: 202982-66-9