Tisk…
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 622 CZK
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.99
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042184
CAS číslo: 167415-27-2