Tisk…
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 1170 CZK
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Bod tání: 247…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236027
CAS číslo: 133220-86-7